L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant CTGF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-60-100UG 100-60-1MG 100-60-20UG 100-60-500UG 100-60-5UG
SHBT100-60-100UGEA 463 EUR InStock
SHBT100-60-100UG SHBT100-60-1MG SHBT100-60-20UG SHBT100-60-500UG SHBT100-60-5UG
Human Recombinant CTGF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) is a cytokine that functions as a potent inducer of neutrophilic granulocyte proliferation, terminal differentiation, and activation. G-CSF synthesis occurs in monocyte, macrophage, epithelial, endothelial, and fibroblast cells after activation by bacterial endotoxins, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), interleukin 1 (IL-1), or interleukin 17 (IL-17).
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
The functional activity of G-CSF is mediated through the granulocyte colony-stimulating factor receptor (G-CSF-R) to activate JAK/STAT and MAPK signal transduction pathways.  G-CSF also promotes neurogenesis and inhibits neuronal apoptosis.  Human and mouse G-CSF proteins are cross-reactive.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vial 5 µG SHBT100-60-5UG
Vial 20 µG SHBT100-60-20UG
Vial 100 µG SHBT100-60-100UG
Vial 500 µG SHBT100-60-500UG
Vial 1 mg SHBT100-60-1MG
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité