Acide 2-fluoronicotinique
Synonyms: 2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid, 2-Fluoro-3-pyridinecarboxylic acid
005467-1G 005467-5G 005467-25G
FLUO005467-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005467-1G FLUO005467-5G FLUO005467-25G
Acide 2-fluoronicotinique
Acide 2-fluoronicotinique
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040744
Numéro CAS: 393-55-5
EINECS: 206-888-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité