L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Rat Recombinant SCF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
300-32-100UG 300-32-10UG 300-32-1MG 300-32-500UG
SHBT300-32-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT300-32-100UG SHBT300-32-10UG SHBT300-32-1MG SHBT300-32-500UG
Rat Recombinant SCF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Stem cell factor (SCF) is a cytokine made by fibroblasts and endothelial cells. SCF binds to the receptor c-Kit/CD117 and plays a critical role in the maintenance, survival, and differentiation of hematopoietic stem cells. Human SCF shows no activity on murine cells, but murine and rat SCF are active on human cells.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité