Human Recombinant TSLP (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-165-100UG 100-165-10UG 100-165-1MG 100-165-500UG
SHBT100-165-100UGEA 672 EUR InStock
SHBT100-165-100UG SHBT100-165-10UG SHBT100-165-1MG SHBT100-165-500UG
Human Recombinant TSLP (from E. coli)
Protéines et Peptides
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is a hematopoietic cytokine produced in several tissues including the heart, liver, and prostate. TSLP induces the release of T-cell attracting chemokines from monocytes, and regulates the maturation of myeloid and epidermal dendritic cells. TSLP signals through a heterodimeric receptor complex containing the TSLP receptor (TSLP-R/CRLF2) and IL-7R alpha chain.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité