2-Amino-5-fluoropyridine
005231-1G 005231-5G 005231-25G
FLUO005231-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005231-1G FLUO005231-5G FLUO005231-25G
2-Amino-5-fluoropyridine
2-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861120
Numéro CAS: 21717-96-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité