L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant TNF-A (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-111-100UG 100-111-10UG 100-111-1MG 100-111-500UG 100-111-50UG
SHBT100-111-100UGEA 327 EUR InStock
SHBT100-111-100UG SHBT100-111-10UG SHBT100-111-1MG SHBT100-111-500UG SHBT100-111-50UG
Human Recombinant TNF-A (from E. coli)
Protéines et Peptides
Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) is an inflammatory cytokine secreted by macrophages, monocytes, neutrophils, T cells, and NK-cells following stimulation by bacterial lipopolysaccharide (LPS).
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
TNF-α signal activation occurs through two receptors, TNFR1 and TNFR2. TNFR1 is expressed on most cell types, unlike TNFR2, which is expressed mainly on immune cells. TNF-α functions to stimulate phagocytosis in macrophages, chemoattract neutrophils, increase insulin resistance, and induce fever.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité