L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant GM-CSF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-15-100UG 200-15-1MG 200-15-20UG 200-15-500UG 200-15-5UG
SHBT200-15-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT200-15-100UG SHBT200-15-1MG SHBT200-15-20UG SHBT200-15-500UG SHBT200-15-5UG
Mouse Recombinant GM-CSF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) is hematopoietic growth factor produced by endothelial cells, monocytes, fibroblasts, and T cells. GM-CSF stimulates the production of neutrophilic granulocytes, macrophages, and mixed granulocyte-macrophage colonies from bone marrow cells. GM-CSF promotes immune system development and regulates neutrophil function during infection. Human and mouse GM-CSF show no cross-reactivity.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité