2-Amino-5-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 41.6 EUR InStock
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodopyridine 97%
2-Amino-5-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Formule: C₅H₅IN₂
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160312
Numéro CAS: 20511-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité