2-Iodo-3-méthoxypyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19868.03 L19868.06
L19868.03EA 26.5 EUR InStock
L19868.03 L19868.06
2-Iodo-3-méthoxypyridine ≥97%
2-Iodo-3-méthoxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 93560-55-5 Molecular Formula: C6H6INO Formula Weight: 235.03 Melting Point: 57-61° Beilstein Reference: 115569
Formule: C₆H₆INO
MW: 235,02 g/mol
Point de fusion: 57…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234181
Numéro CAS: 93560-55-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité