N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Danger
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 142 EUR InStock
01-62-0004-100 01-62-0004-25
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité