2-Amino-3-nitropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine
151120050 151120250
ACRO151120050EA 36.4 EUR InStock
ACRO151120050 ACRO151120250
2-Amino-3-nitropyridine 99%
2-Amino-3-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 165.9…166.4 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006314
Numéro CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité