Mouse Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-40-100UG 200-40-10UG 200-40-1MG 200-40-500UG
SHBT200-40-100UGEA 436 EUR InStock
SHBT200-40-100UG SHBT200-40-10UG SHBT200-40-1MG SHBT200-40-500UG
Mouse Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3), also called CCL7, is produced by macrophages and tumor cell lines. MCP-3 signals through the G protein-coupled receptors CCR1, CCR2, and CCR3. MCP-3 chemoattracts monocytes and regulates macrophage function during inflammation and metastasis.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité