L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant VEGF-165 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-44-100UG 100-44-10UG 100-44-1MG 100-44-500UG
SHBT100-44-100UGEA 525 EUR InStock
SHBT100-44-100UG SHBT100-44-10UG SHBT100-44-1MG SHBT100-44-500UG
Human Recombinant VEGF-165 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Vascular endothelial growth factor-A (VEGF-A) is produced by a wide variety of cell types, including tumor and vascular cells. VEGF-A is a mediator of vascular growth, vascular permeability, and plays a role in stimulating vasodilation via nitric oxide-dependent pathways. VEGF-A has several alternatively spliced isoforms, with VEGF-165 being the most abundant. The VEGF-165 isoform is a secreted protein that acts on receptors VEGFR-1 and VEGFR-2 to modulate endothelial cell proliferation and angiogenesis.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vial 10 µG SHBT100-44-10UG
Vial 100 µG SHBT100-44-100UG
Vial 500 µG SHBT100-44-500UG
Vial 1 mg SHBT100-44-1MG
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité