2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11352.14 A11352.22
A11352.14EA 71.1 EUR InStock
A11352.14 A11352.22
2-Amino-5-nitropyridine ≥97%
2-Amino-5-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 4214-76-0 Molecular Formula: C5H5N3O2 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 224°(435°F) Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 120353 MDL No.: MFCD00006325
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Densité: 1.623 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 224 °C (435 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006325
Numéro CAS: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité