Mouse Recombinant GDNF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-37-100UG 200-37-10UG 200-37-1MG 200-37-500UG
SHBT200-37-100UGEA 699 EUR InStock
SHBT200-37-100UG SHBT200-37-10UG SHBT200-37-1MG SHBT200-37-500UG
Mouse Recombinant GDNF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) is a neurotrophic factor that signals through a multicomponent receptor system to activate receptor tyrosine kinase RET signaling. GDNF promotes dopamine uptake, prevents motor neuron apoptosis, and supports the survival and differentiation of neurons.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité