L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant PDGF-AA (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-54-100UG 200-54-10UG 200-54-1MG 200-54-500UG
SHBT200-54-100UGEA 513 EUR InStock
SHBT200-54-100UG SHBT200-54-10UG SHBT200-54-1MG SHBT200-54-500UG
Mouse Recombinant PDGF-AA (from E. coli)
Protéines et Peptides
Platelet-derived growth factor (PDGF) is an important regulator of cell growth, proliferation, and angiogenesis.  PDGF synthesis is induced by IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-β, and EGF signaling.  PDGF functions as a mitogenic growth hormone on cells of mesenchymal lineage, such as smooth muscle and glial cells.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
PDGF is also stored in the alpha-granules of platelets and is released upon adherence to traumatized tissues. PDGF is a dimeric glycoprotein formed by two A chains (AA), two B chains (BB), or as a heterodimer with an A and a B chain (AB).  The PDGF dimer binds the cell surface receptor tyrosine kinases PDGFR-α and PDGFR-β.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Vial 10 µG SHBT200-54-10UG
Vial 100 µG SHBT200-54-100UG
Vial 500 µG SHBT200-54-500UG
Vial 1 mg SHBT200-54-1MG
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité