2-Aminopyridine-3-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminopyridin-3-ol, 2-Amino-3-hydroxypyridine
153570250 153571000
ACRO153570250EA 57.3 EUR InStock
ACRO153570250 ACRO153571000
2-Aminopyridine-3-ol 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006317
Numéro CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 176 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Additional info residue on sublimation: 2%
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité