2-Aminopyridine-3-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10665.18 A10665.09 A10665.22 A10665.30
A10665.18EA 76.7 EUR InStock
A10665.18 A10665.09 A10665.22 A10665.30
2-Aminopyridine-3-ol 98%
2-Amino-3-hydroxypyridin
Purity: 98% CAS No.: 16867-03-1 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Odour: Odourless Melting Point: 166-174° Beilstein Reference: 109868 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006317
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006317
Numéro CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité