2-Hydroxypyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone
121840050 121840500 121842500
ACRO121840050EA 20.5 EUR InStock
ACRO121840050 ACRO121840500 ACRO121842500
2-Hydroxypyridine 97%
2-Hydroxypyridine
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 102…109 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006268
Numéro CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité