4-Hydroxy-2-pyridone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
A13566.03 A13566.06 A13566.14
A13566.03EA 54.7 EUR InStock
A13566.03 A13566.06 A13566.14
4-Hydroxy-2-pyridone ≥97%
2,4-Dihydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 626-03-9 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Melting Point: ca 267° dec. Beilstein Reference: 108533
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,10 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 267 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006273
Numéro CAS: 626-03-9
EINECS: 210-924-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité