2-Pyridinethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125540025 125540250 125541000
ACRO125540025EA 20.9 EUR InStock
ACRO125540025 ACRO125540250 ACRO125541000
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126…130 °C
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006285
Numéro CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité