2-Pyridinethiol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11741.06 A11741.14 A11741.22
A11741.06EA 36.5 EUR InStock
A11741.06 A11741.14 A11741.22
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Purity: 98% CAS No.: 2637-34-5 Molecular Formula: C5H5NS Formula Weight: 111.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 124-130° Beilstein Reference: 105758 MDL No.: MFCD00006285
Formule: C₅H₅NS
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006285
Numéro CAS: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité