4-Pyridinethiol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
164710100 164710010
ACRO164710100EA 165 EUR InStock
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridinethiol 96%
4-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point de fusion: 182…189 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006422
Numéro CAS: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité