3-Bromo-4-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19622.14EA 508 EUR InStock
L19622.14 L19622.06
3-Bromo-4-méthylpyridine ≥98%
3-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Densité: 1,549
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082592
Numéro CAS: 3430-22-6
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité