5-Bromo-2-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-picoline3-Bromo-6-picoline
H27085.MDEA 46.1 EUR InStock
H27085.MD H27085.06 H27085.03
5-Bromo-2-méthylpyridine ≥98%
5-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point de fusion: 32…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661170
Numéro CAS: 3430-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité