2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline5-Bromo-3-méthyl-2-pyridylamine
MAYBXBX00112EAEA 0 EUR InStock
MAYBXBX00112EA MAYBXBX00112.50 MAYBXBX00112.1
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068232
Numéro CAS: 3430-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité