2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline, 5-Bromo-3-methylpyridin-2-amine, 5-Bromo-3-methyl-2-pyridylamine
002494-1G 002494-5G
FLUO002494-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002494-1G FLUO002494-5G
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068232
Numéro CAS: 3430-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité