2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44623.06 44623.14
44623.06EA 108 EUR InStock
44623.06 44623.14
2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine ≥97%
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 98198-48-2 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Physical Form: Powder Appearance: Cream Melting Point: 148-151° MDL No.: MFCD03427660
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427660
Numéro CAS: 98198-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité