6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
A12948.06 A12948.14
A12948.06EA 50.9 EUR InStock
A12948.06 A12948.14
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine 97%
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 42753-71-9 Molecular Formula: C6H7BrN2 Formula Weight: 187.04 Melting Point: 80-82° Beilstein Reference: 114140
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068230
Numéro CAS: 42753-71-9
EINECS: 255-927-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité