6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
XBX00110.1 XBX00110EA
MAYBXBX00110.1EA 0 EUR InStock
MAYBXBX00110.1 MAYBXBX00110EA
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine
6-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068230
Numéro CAS: 42753-71-9
EINECS: 255-927-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité