Méthyl-4-pyridylcétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-pyridyl ketone
A12015.14 A12015.22
A12015.14EA 42.9 EUR InStock
A12015.14 A12015.22
Méthyl-4-pyridylcétone ≥98%
4-Acetylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 1122-54-9 Molecular Formula: C7H7NO Formula Weight: 121.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: 14-16° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 107629 MDL No.: MFCD00006433
Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1.103
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006433
Numéro CAS: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité