2-Fluoro-3-méthylpyridine
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-3-picoline
001764-1G 001764-25G
FLUO001764-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001764-1G FLUO001764-25G
2-Fluoro-3-méthylpyridine
2-Fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041223
Numéro CAS: 2369-18-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité