2-Fluoro-4-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01602.06 L01602.03
L01602.06EA 98.6 EUR InStock
L01602.06 L01602.03
2-Fluoro-4-méthylpyridine ≥98%
2-Fluoro-4-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 461-87-0 Molecular Formula: C6H6FN Formula Weight: 111.12 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4725 Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 107086 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00041224
Formule: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C
Densité: 1.078
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041224
Numéro CAS: 461-87-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité