2-(2-Aminoéthyl)pyridine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 144 EUR InStock
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoéthyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoéthyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 105…106 °C (10 mmHg)
Densité: 1.021 g/cm³
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006367
Numéro CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité