2-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
L05627.03 L05627.06 L05627.14
L05627.03EA 34.6 EUR InStock
L05627.03 L05627.06 L05627.14
2-(2-Aminoéthyl)pyridine 98%
2-(2-Aminoéthyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 2706-56-1 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5360 Odour: Amine-like Boiling Point: 208° Beilstein Reference: 111208 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006367
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006367
Numéro CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité