2-Amino-3-méthylpyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
104380050 104381000 104385000
ACRO104380050EA 25.4 EUR InStock
ACRO104380050 ACRO104381000 ACRO104385000
2-Amino-3-méthylpyridine 96%
2-Amino-3-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 221.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1,073 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006320
Numéro CAS: 1603-40-3
EINECS: 216-501-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5813 to 1.5833 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.8 %
GC ≥95 %
Fluoride (F) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.3 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité