2-Amino-5-méthylpyridine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
104390100 104390500
ACRO104390100EA 29.2 EUR InStock
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-méthylpyridine 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 227.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006328
Numéro CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité