2-Amino-5-méthylpyridine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-picoline5-Méthyl-2-pyridylamine
MAYBSB01317.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01317.50 MAYBSB01317EA MAYBSB01317.1
2-Amino-5-méthylpyridine
2-Amino-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 227,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…77 °C
Numéro MDL: MFCD00006328
Numéro CAS: 1603-41-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité