2-Amino-6-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 25 EUR InStock
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-méthylpyridine 98%
2-Amino-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 208…209 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006331
Numéro CAS: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité