3-Amino-2-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Amino-2-picoline2-Méthyl-3-pyridylamine
H27540.MDEA 72.4 EUR InStock
H27540.MD H27540.03
3-Amino-2-méthylpyridine 97%
3-Amino-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788195
Numéro CAS: 3430-10-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité