3-Amino-4-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19730.06EA 65 EUR InStock
L19730.06 L19730.14 ABCRAB172495.0005
3-Amino-4-méthylpyridine 98%
3-Amino-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128871
Numéro CAS: 3430-27-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité