6-Méthyl-2-pyridone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
A14764.06 A14764.14
A14764.06EA 42.4 EUR InStock
A14764.06 A14764.14
6-Méthyl-2-pyridone ≥98%
6-Méthyl-2-pyridone
Purity: 98% CAS No.: 3279-76-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 107073 MDL No.: MFCD00006279
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 283…284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157…161 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006279
Numéro CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité