L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant Artemin (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-23-100UG 100-23-1MG 100-23-20UG 100-23-500UG 100-23-5UG
SHBT100-23-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-23-100UG SHBT100-23-1MG SHBT100-23-20UG SHBT100-23-500UG SHBT100-23-5UG
Human Recombinant Artemin (from E. coli)
Protéines et Peptides
Artemin is a neurotrophin member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) ligand family. Artemin is highly expressed in the adult pituitary gland, placenta, and trachea, and shows low level expression in the brain, spinal cord, and peripheral tissues. Artemin signals through the RET receptor and GDNF family receptor alpha 3 (GFRα3) co-receptor complex to support neuronal survival.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité