Pig Recombinant GM-CSF (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
400-12-5UG 400-12-20UG 400-12-100UG 400-12-500UG 400-12-1MG
SHBT400-12-5UGEA 72.4 EUR InStock
SHBT400-12-5UG SHBT400-12-20UG SHBT400-12-100UG SHBT400-12-500UG SHBT400-12-1MG
Pig Recombinant GM-CSF (from E. coli)
Protéines et Peptides
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) is hematopoietic growth factor produced by endothelial cells, monocytes, fibroblasts, and T cells. GM-CSF stimulates the production of neutrophilic granulocytes, macrophages, and mixed granulocyte-macrophage colonies from bone marrow cells. GM-CSF promotes immune system development and regulates neutrophil function during infection.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité