L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant VISFATIN (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-50-100UG 100-50-1MG 100-50-25UG 100-50-500UG 100-50-5UG
SHBT100-50-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-50-100UG SHBT100-50-1MG SHBT100-50-25UG SHBT100-50-500UG SHBT100-50-5UG
Human Recombinant VISFATIN (from E. coli)
Protéines et Peptides
Pleiotrophin (PTN) is a heparin-binding growth factor that has mitogenic effects on fibroblast, epithelial, and endothelial cells. PTN is made by many tissues, but is predominantly secreted by nervous tissue during development. PTN induces neurite outgrowth and is involved in tumor growth and metastasis.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
PTN binds with low affinity to the cell surface receptor nucleolin to inhibit HIV-1 infection. PNT also binds the receptor protein tyrosine phosphatase type Z (PTPRZ), syndecan-3, and anaplastic lymphoma kinase (ALK) receptors.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité