4-Éthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12883.18 A12883.30
A12883.18EA 49.5 EUR InStock
A12883.18 A12883.30
4-Éthylpyridine ≥98%
4-Éthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 536-75-4 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.5010 Odour: Unpleasant pH: 10 Melting Point: -91° Boiling Point: 167-168° Beilstein Reference: 106481 Merck Reference: 14,3849 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006450
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 167…168 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.942
Point d'éclair: 52 °C (126 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006450
Numéro CAS: 536-75-4
EINECS: 208-646-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3849
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité