Phényl-2-pyridylcétone 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl(pyridin-2-yl)methanone, Phenyl 2-pyridyl ketone
105800250 105801000
ACRO105800250EA 33.4 EUR InStock
ACRO105800250 ACRO105801000
Phényl-2-pyridylcétone 99+%
Phényl-2-pyridylcétone
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Densité: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00006300
Numéro CAS: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité