Phényl-3-pyridylcétone ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43851.0025EA 91.6 EUR InStock
8.43851.0025 8.43851.0005
Phényl-3-pyridylcétone ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phényl-3-pyridylcétone
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006394
Numéro CAS: 5424-19-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value) ≥ 36 °C
Melting range (upper value) ≤ 40 °C
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité