L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant IL-8 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-175-100UG 100-175-1MG 100-175-25UG 100-175-500UG 100-175-5UG
SHBT100-175-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-175-100UG SHBT100-175-1MG SHBT100-175-25UG SHBT100-175-500UG SHBT100-175-5UG
Human Recombinant IL-8 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Platelet-derived growth factor (PDGF) is an important regulator of cell growth, proliferation, and angiogenesis. PDGF synthesis is induced by IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-β and EGF signaling. PDGF functions as a mitogenic growth hormone on cells of mesenchymal lineage, such as smooth muscle and glial cells.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
PDGF is also stored in the alpha-granules of platelets and is released upon adherence to traumatized tissues. PDGF is a dimeric glycoprotein formed by two A chains (AA), two B chains (BB), or as a heterodimer with an A and a B chain (AB). The PDGF dimer binds the cell surface receptor tyrosine kinases PDGFR-α and PDGFR-β.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité