2-Amino-3-éthyl-6-méthylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19048.06EA 74.7 EUR InStock
A19048.06 A19048.14
2-Amino-3-éthyl-6-méthylpyridine 97%
2-Amino-3-éthyl-6-méthylpyridine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130077
Numéro CAS: 41995-31-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité